Merck
96100027-M
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass filled polypropylene surface (exterior)
Quality Segment
manufacturer/tradename
Vantage
technique(s)
protein purification: suitable
diam.
4.4 cm (1.7 in.)