Merck
9011-M
Human Insulin
Synonyma:
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
41116012
Biological source:
human
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Segment
label
125Iodine labeled
form
solid
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Preparation Note
2–8 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2