Merck
8.41410
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Synonyma:
4-Hydroxybenzhydrazide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
226-326-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
solubility
26.5 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzhydrazide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c