Merck
8.41179
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Synonyma:
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.24
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
222-168-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
71-73 °C
SMILES string
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c