Hlavní dokumenty
8.40126
Sigma-Aldrich
Butyltinhydroxide-oxide
for synthesis
Synonyma:
Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10O2Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
218-880-1
NACRES:
NA.22
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
vapor pressure
1.47 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
bp
>350 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(O)CCCC
InChI
1S/C4H9.H2O.O.Sn/c1-3-4-2;;;/h1,3-4H2,2H3;1H2;;/q;;;+1/p-1
InChI key
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (Sn): 54.0 - 60.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)