Merck
83501
Plasma Diagnostic Base, Bovine
Synonyma:
low a/g bovine plasma diagnostic base
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Biological source:
bovine serum
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine serum
Quality Segment
type
for cell culture
form
liquid
shelf life
36 mo.
color
clear light brown
solubility
water: soluble
Preparation Note
refrigerated
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c