Merck
8.22312
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
Synonyma:
4-Aminobenzoic acid, PABA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-753-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
186-189 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)