Merck
8.21112
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Synonyma:
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9N3O2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.32
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-771-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mp
199-202 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2[s]ccn2)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)