Přeskočit na
8.20931
1-Octanol
for synthesis
Synonyma:
1-Octanol, n-Octyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
390,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
516,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 790,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 570,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
170 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
95 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-917-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
195 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.031 hPa ( 20 °C)
390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.031 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 86 °C
solubility
0.43 g/L (External MSDS)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
187.7 °F
flash_point_c
86.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?