Přejít k obsahu
8.20617
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
Synonyma:
O-Benzylhydroxylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9NO
Molekulová hmotnost:
123.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
2.09 hPa ( 58 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
transition temp
flash point 91.5 °C
density
1.064 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Benzylhydroxylamine
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)