Merck
8.18055
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
Synonyma:
Potassium osmate dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
K2O4Os · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
368.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
243-247-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c