Přeskočit na
8.16017
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Synonyma:
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 190,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 300,00 Kč
3 225,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR11761.08396T2610000
Tryptophan Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1176
Tryptophan
L-Tryptophan EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08396
L-Tryptophan
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
form
solid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
290 °C (decomposition)
mp
-
mp
290 °C (decomposition)
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
10 g/L
solubility
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c