Hlavní dokumenty
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Synonyma:
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
Vybrat velikost
10 ML
1 280,00 Kč
100 ML
6 510,00 Kč
1 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
10 ML
1 280,00 Kč
100 ML
6 510,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3SiBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-672-0
NACRES:
NA.22
1 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
form
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.