Přejít k obsahu
8.14173
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Synonyma:
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.05
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
210 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5 % (v/v)
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
bp
241 °C
mp
-23 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Analysis Note
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)