Merck
8.14171
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Synonyma:
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
530.65
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
transition temp
flash point 220 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Analysis Note
Hydroxyl value: ≤ 2
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
489.2 °F
flash_point_c
254 °C