Přeskočit na
8.03183
Propyl acetate
for synthesis
Synonyma:
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
715,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 640,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-686-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
33 hPa ( 20 °C)
715,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
33 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point 14 °C
solubility
21.2 g/L
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W292516408581576402
Propyl acetate analytical standard
Supelco
40858
Propyl acetate
Propyl acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1576402
Propyl acetate
assay
≥98% (GC)
assay
≥97%
assay
≥99.7% (GC)
assay
-
grade
synthesis grade
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
21.2 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.2 °F - closed cup
flash_point_c
11.8 °C - closed cup