Přeskočit na
8.03060
N,N-Dimethylaniline
for synthesis
Synonyma:
N,N-Dimethylaniline, Dimethylaminobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
665,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
972,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 010,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
35 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5N(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-493-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
665,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.53 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C (DIN 51794)
potency
1120 mg/kg LD50, oral (Rat), 1700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L in H2O)
bp
192-195 °C/1013 hPa
mp
2.5 °C
transition temp
flash point 75 °C
solubility
1.2 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Dual Fluorescence Bioimaging:</strong> N,N-Dimethylaniline derivatives to develop NIR-II emissive donor-acceptor-donor fluorophores. These compounds are used for dual fluorescence bioimaging and photothermal therapy applications, illustrating the critical role of N,N-Dimethylaniline in the development of new biomedical imaging agents (Sparks et al., 2024).</li>
<li><strong>Real-Time Monitoring of Biomolecules: </strong>Dimethylaniline is used in the construction of a fluorescent probe for in vivo real-time imaging and inhibition of A and beta;-fibril formation (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong><strong>Photoinduced Electron Transfer Studies: </strong></strong>N,N-dimethylaniline is used in the quenching of the S1 state of two polar dyes, coumarin 152a and Nile red (Verma et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.955 - 0.957
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.060968.401068.20515
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
solubility
1.2 g/L
solubility
-
solubility
0.009 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
192-195 °C/1013 hPa
bp
196 °C/1013 hPa
bp
311 °C/1013 hPa
bp
-
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup