Přejít k obsahu
8.01395
2-Butoxyethyl acetate
for synthesis
Synonyma:
2-Butoxyethyl acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Ethylene glycol butyl ether acetate, Acetic acid 2-butoxyethyl ester, Butyl glycol acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-933-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.31 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
2400 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.4 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
194-196 °C/1013 hPa
mp
-64--62 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Three-Dimensional Printing of Poly(glycerol sebacate) Acrylate Scaffolds via Digital Light Processing.: This research demonstrates the use of 2-butoxyethyl acetate in the solvent processing part of 3D printing polymers, suggesting its potential in biomedical applications and materials science (Wu YL et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butoxyethyl acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
168.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
76 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)