Přeskočit na
8.00742
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
Synonyma:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
752,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 850,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-605-4
NACRES:
NA.22
Form:
flakes
752,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.00021 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
flakes
autoignition temp.
400 °C
potency
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
transition temp
flash point 156 °C
solubility
29.4 g/L
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)