Přejít k obsahu
573132-M
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102
The STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyma:
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102, 4-(N-(4-Cyclohexylbenzyl)-2-(2,3,4,5,6-pentafluoro-N-methylphenylsulfonamido)acetamido)-2-hydroxybenzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H27F5N2O6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
626.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)[S](=O)(=O)N(CC(=O)N(Cc3ccc(cc3)C4CCCCC4)c2cc(c(cc2)C(=O)O)O)C)F)F
InChI
1S/C29H27F5N2O6S/c1-35(43(41,42)28-26(33)24(31)23(30)25(32)27(28)34)15-22(38)36(19-11-12-20(29(39)40)21(37)13-19)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h7-13,17,37H,2-6,14-15H2,1H3,(H,39,40)
InChI key
WNVSFFVDMUSXSX-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, orally bioavailable amidosalicylic acid compound that selectively binds the three subpockets of Stat3 SH2 domain surface (KD = 504 nM) and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, and DNA-binding activity in a dose-dependent manner. Preferentially disrupts the high affinity binding between Stat3 and IL-6R/gp130-derived pTyr904 peptide (IC50 = 4.1 µM). Does not exert any significant effect on the phosphorylation status of Shc, Src, JAK1/2, Erk1/2, or Akt. Shown to reduce Stat3-dependent growth, survival, migration, and invasion of tumor cells in vitro and suppress the growth of aberrant Stat3-harboring human breast and lung tumor xenografts (3 mg/kg, i,v. or o.g.) in vivo.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Stat3
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zhang, X., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 9623.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)