Přeskočit na
529543
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Synonyma:
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 140,00 Kč
1 kg
Očekávané datum odeslání06. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 160,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H3KO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
2 140,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7605
assay
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
236497P1147P5708
description
-
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
assay
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)