Merck
5.08514
Psalmotoxin-1
Synonyma:
Psalmotoxin-1, ASIC1a Inhibitor, Psalmotoxin 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C200H312N62O57S6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
4689.39
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
semisolid, viscous liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
semisolid, viscous liquid
potency
0.9 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
A potent proton-gated sodium channel (ASIC1a) channel blocking neurotoxin (IC50 = 0.9 nm) isolated from the Trinidad chevron tarantula. Psalmotoxin-1 (PcTx1) can distinguish between the two ASIC1 splice variants, ASIC1a and ASIC1b. Binding site is blocked when dimerization with ASIC2a or ASIC3.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
ASIC1a
Other Notes
EDCIPKWKGCVNRHGDCCEGLECWKRRRSFEVCVPKTPKT (disulfide bond 3-18, 10-23, 17-33)
Qadri, Y. J. et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17625.
M. Mazzuca, et al. 2007. Nat Neurosci.10, 943.
Escoubas, P. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25116.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c