Merck
4.90061
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyma:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H11F3N2O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.23
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
mp
-12 °C
density
1.386 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
425.3 °F - closed cup
flash_point_c
218.5 °C - closed cup