Přeskočit na
20-163
SDS Lysis Buffer - for use in ChIP Assay
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Synonyma:
ChIP Lysis Buffer, SDS Lysis Buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 050,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
4 050,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
ambient
Application
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Research Category
All
Physical form
1% SDS, 10mM EDTA and 50mM Tris, pH 8.1
Preparation Note
1 year at room temperature
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
20-15743-04520-153
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c