Merck
20-154
Low Salt Immune Complex Wash Buffer
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assay Kits.
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
Physical form
0.1% SDS, 1% Triton X-100, 2mM EDTA, 20mM Tris-HCl, pH 8.1, 150mM NaCl.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)