Merck
17-10506
AccuChIP Acetyl-Histone H3 (Lys9) Chromatin Immunoprecipitation Internal Control
target-specific spike-in controls that make ChIP experiments more quantitative and accurate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32161000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
Application
  • Normalization of ChIP signals
  • Normalization of ChIP-seq signals
  • Analysis of antibody specificity
Other Notes
AccuChIP H3K9Ac Spike-In Reagent (50 pg/uL )
AccuChIP H3K9Ac Detection Primer Mix (5 μM)
AccuChIP Dilution Buffer
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)