Přejít k obsahu
Merck

1.51484

Hibar® 250-25 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm)

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

UNSPSC Code:
41115709
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


application(s)

pharma/biopharma processes

Quality Segment

storage temp.

no temp limit

Analysis Note

Pressure: ≤ 100 bar
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 60000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 0.8 - 1.8

Legal Information

Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13



Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů