pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 11 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 11 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Recombinant human histone H4 produced in E. coli.
Analysis Note
routinely evaluated as a substrate for in vitro enzymatic reactions.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c