Přeskočit na
137133
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Synonyma:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
NF
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
description
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
packaging
pkg of 1 L (1371331000), pkg of 20 L (1371339020)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
024001.370441.00844
Ethanolamine EMPROVE® EXPERT, NF
SAFC
137133
Ethanolamine
Ethanolamine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.37044
Ethanolamine
Ethanolamine EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.00844
Ethanolamine
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
description
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
description
-
description
-
description
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..