Merck
1250
L-Alanine
≥98% dry basis (titration)
Synonyma:
L-Alanine, Ala
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160406
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Alanine, A non-essential amino acid.
Quality Segment
description
RTECS - AY2990000
Merck USA index - 14, 204
assay
≥98% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid.
Preparation Note
Following reconstition, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c