Merck
12-439
Retinoblastoma Protein (aa 773-928)
Recombinant fusion protein containing the C-terminal fragment (residues 773-928) of human retinoblastoma protein (Rb) with an N-terminal His6-tag, expressed in E. coli.
Synonyma:
Rb Protein, Retinoblastoma Protein
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RB1(5925)
Physical form
50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, and 500 mM imidazole
Preparation Note
Stable for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Analysis Note
Routinely evaluated as a sustrate for many Serine/Threonine kinases.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)