Přeskočit na
1.13203
UV lamp
Handheld, Portable, 366 nm, Suitable for microbiology
Synonyma:
Ultraviolet lamp, Ultraviolet ray lamp
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 unit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 540,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
39101616
3 540,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
SimPlate™ Total Plate Count (66003BC), SimPlate™ Yeast & Mold (66004BC), SimPlate™ Total Coliform & E. coli CI (66008BC)
packaging
pkg of (1 unit)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
sample preparation
storage temp.
15-25°C
General description
The UV lamp emits ultraviolet wavelengths around 366 nm. It can be used for the detection of Escherichia coli by means of MUG cleavate in a culture medium containing MUG (Flurocult or Chromocult® media) or in conjunction with Bactident E. coli (1.13303). Our UV lamp allows the professionals to work more quickly, efficiently, and reliably.
Application
UV lamp (366 nm) is used for the detection of fluorescence in laboratory applications such as chromatography, microbiology, or other areas of analysis.
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ZLXUVL2L1ZFRES00UVZLXUVL2L2
UV lamp Handheld, Portable, 366 nm, Suitable for microbiology
Millipore
1.13203
UV lamp
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
description
SimPlate™ Total Plate Count (66003BC), SimPlate™ Yeast & Mold (66004BC), SimPlate™ Total Coliform & E. coli CI (66008BC)
description
-
description
-
description
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of (1 unit)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
food and beverages
microbiology
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-