Přejít k obsahu
1131158
ProSep®-vA High Capacity 1 x 2 mL
Antibody purification
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32011308
UNSPSC Code:
23151816
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Prosep®
technique(s)
protein purification: suitable
particle size
74-125 μm
Legal Information
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)