Merck
1.07746
Silicone grease
flashpoint >300°C
Synonyma:
Silicone lubricant
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.51
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Silicone grease,
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
>400 °C
transition temp
flash point >300 °C
density
1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
  • Effect of silicone grease on diffusion of fluoride.: This study, conducted by Taves DR and published in *Analytical Chemistry*, explores the impact of silicone grease on the diffusion process of fluoride ions. The research demonstrates how silicone grease affects the analytical measurements and offers insights into improving the accuracy of fluoride detection in various chemical analyses (Taves, 1968).
Analysis Note
Solubility: passes test
penetration in rest: about 240 - 260 mpr
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone grease
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
> 300 °C
flash_point_f
>572.0 °F