Merck
07-544
Anti-phospho-nNOS/NOS I (Ser1417) Antibody
Upstate®, from rabbit
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
6
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1417)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
General description
Mr 170kDa
Note: ADMA (Catalog #19-169) and NMMA (Catalog #19-170) are inhibitors of NOS
Immunogen
Peptide corresponding to amino acids surrounding Ser1417 of human neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS).
Application
Anti-phospho-nNOS/NOS I (Ser1417) Antibody is an antibody against phospho-nNOS/NOS I (Ser1417) for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Predicted to cross-react with mouse, zebrafish and frog based on sequence homology.
Physical form
ImmunoAffinity Purified
Analysis Note
Tested
Other Notes
Please refer to lot specific datasheet.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..