Přeskočit na
G-027
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyma:
Gingerols/Shogaols Mix Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H26O4
Molekulová hmotnost:
294.39
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
16 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
6-Gingerol, 500 μg/mL , 8-Gingerol, 500 μg/mL , 10-Gingerol, 500 μg/mL , 6-Shogaol, 500 μg/mL , 8-Shogaol, 500 μg/mL , 10-Shogaol, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SMB003113930332926
[6]-Shogaol analytical standard
Supelco
39303
[6]-Shogaol
grade
certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
multi-component solution
format
-
format
neat
format
multi-component solution
composition
6-Gingerol, 500 μg/mL , 10-Gingerol, 500 μg/mL , 8-Shogaol, 500 μg/mL , 6-Shogaol, 500 μg/mL , 8-Gingerol, 500 μg/mL , 10-Shogaol, 500 μg/mL
composition
-
composition
-
composition
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6.0 °C - closed cup