Merck
A-100
Anabasine-d4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
(±) Anabasine-d4 HCl solution
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10D4H11ClN2
Molekulová hmotnost:
202.72
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1C(CCCC1)c2c(nc(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/i3D,4D,6D,8D;
InChI key
VTMZQNZVYCJLGG-BHBAGPQMSA-N
General description
Anabasine is a nicotine alkaloid present in tobacco products and used as an indicator of smoking or tobacco use. This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use as an internal standard for quantification of anabasine levels in urine or other matrices for nicotine testing or environmental monitoring applications by LC-MS/MS or GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)