Merck
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H80NO4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
698.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg), pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g), pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg), pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL (890890C-25mg), 25 mg/mL (890890C-1g), 25 mg/mL (890890C-200mg), 25 mg/mL (890890C-500mg)
application(s)
advanced drug delivery
lipid type
cationic lipids
transfection
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Application
18:1 TAP (DOTAP) has been used in the preparation of liposome-supported bilayers.
Biochem/physiol Actions
18:1 TAP (DOTAP) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery. The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP(1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane). 18:1 TAP (DOTAP) mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).
Packaging
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (890890C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-500mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18:1 TAP (DOTAP)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)