Merck
890850C
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H77NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
648.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
18:1 DAP, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (890850C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (890850C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL (890850C-25mg), 25 mg/mL (890850C-200mg)
application(s)
advanced drug delivery
lipid type
transfection
cationic lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
NYDLOCKCVISJKK-WRBBJXAJSA-N
General description
18:1 DAP is a cationic lipid. It is a pH sensitive transfection reagent, used for the preparation of cationic liposomes.
Application
18:1 DAP is suitable :
  • as a component of lipid bilayers
  • in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles
  • in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18:1 DAP
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Cílové orgány
Liver,Kidney, Respiratory system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)