Merck
855776C
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-nonadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H56NO7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
537.71
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
51191904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
19:0 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855776C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
concentration
10 mg/mL (855776C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lysophosphatidylcholine (LPC) is a bioactive proinflammatory lipid secreted on pathological response. It has a choline group at its polar head.
Application
19:0 Lyso PC has been used for the quantification of lysophosphatidylcholine (LPC) in microsomes by mass spectrometry. It has also been used for plasma lipidome analysis of cows.
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylcholine (LPC) modifies various biological functions in different cell-types, like endothelial cells, smooth muscle cells, monocytes, macrophages and T-cells. It is associated with atherosclerosis and inflammatory diseases. LPC stimulates many second messengers including, protein kinase C, extracellular-signal-regulated kinases and protein tyrosine kinases.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855776C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19:0 Lyso PC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Co se děje?
WGK 3
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)