850358C
Avanti
16:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyma:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850358C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850358C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850358C
concentration
10 mg/mL (850358C-25mg)
25 mg/mL (850358C-200mg)
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)