Přejít k obsahu
810337C
Avanti
18:1 Cyanine 7 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C78H124ClN4O9P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1328.27
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
18:1 Cyanine 7 PE, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810337C-1mg), pkg of 5 × 1 mL (810337C-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL (810337C-1mg), 1 mg/mL (810337C-5mg)
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and dioleoyl-sn-glycerol.
Application
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) has been used in Forster resonance energy transfer (FRET) dye pairs for small unilamellar vesicles (SUVs) preparation to serve as a model cellular system and to study membrane tension through subjection to osmotic pressure.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)