Merck
Z548677
Aldrich® addition funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
H:
430 mm
Capacity:
500 mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
H
430 mm
capacity
500 mL
General description
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® addition funnel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)