Merck
Z548561
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060190
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
female joint: ST/NS29/32, male joint: ST/NS14/20
General description
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® fritted adapter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)