Merck
Z256641
Kontes® Williamson ST 14/20 macroscale kit
polyethylene case with foam liner
Synonyma:
269330-0000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
General description
Components, Qty
A
Conical flask, 15mL, 1
B Claisen adapter, 1
C Connecting adapter, 1
D Vacuum adapter, 1
E Water-jacketed condenser, 1
F Distilling column, 1
G Distillation receiver, 5mL, 1
H Kjeldahl-shaped flask, 50mL, 1
I Kjeldahl-shaped flask, 100mL, 1
J Separatory funnel, 125mL, 1
K Centrifuge/sublimation tube, 15mL, 1
L Stopcock, one-way, PE/nylon, 1
M Chromatography column, 1
N Polyacetal clamp, size 14, 4
O Filter adapter, Pluro stopper, 1
P Filter flask, 25mL, 1
Q Hirsch funnel, 1
R Hex-head stopper, 14/20, 1
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)