Merck
Z106909
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, with 50 mm O-ring joint
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
The hose barb O.D. is 1/2 in. and tapers up to 11/16 in. The I.D. is 1/4 in.
bulb O.D.
102 mm
bulb capacity
500 mL
General description
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® large-capacity cold trap
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)