Přejít k obsahu
W410100
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
2,5 Dimethyl furan-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.13
FEMA Number:
4101
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
13.119
EC Number:
238-365-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
caramel; fruity
Grade:
FG, Halal, Kosher, natural
Biological source:
botanical
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
botanical
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher, natural
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012, FDA 21 CFR 117
assay
≥98%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
greener alternative category
organoleptic
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
InChI key
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Legal Information
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.0 °F
flash_point_c
51.67 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)