Merck
W324205
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Synonyma:
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4C(CH3)2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
FEMA Number:
3242
Council of Europe no.:
530
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
2.042
EC Number:
214-817-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012, FDA 21 CFR 110
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)