Merck
W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Synonyma:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
Council of Europe no.:
2050c
FEMA Number:
2963
NACRES:
NA.21
EC Number:
201-943-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2040703
Organoleptic:
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
Grade:
Kosher
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Kosher
vapor pressure
138 mmHg ( 25 °C)
assay
≥90%
optical activity
[α]20/D +22°, neat
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
SMILES string
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Biochem/physiol Actions
Taste at 20 ppm
Other Notes
Natural occurrence: Buchu oil, native spearmint, pennyroyal, peppermint, scotch spearmint and thyme.
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-Pulegone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
179.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
82 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)