Merck
W280100
2-Octanol
≥97%, FG
Synonyma:
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
FEMA Number:
2801
Council of Europe no.:
71
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
2.022
EC Number:
204-667-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
woody; earthy; spicy; herbaceous
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 117
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
woody; earthy; spicy; herbaceous
SMILES string
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Octanol is a fatty alcohol mainly found in castor oil, tomato leaves and wine.
Application
  • Synthesis of a Lignin-Enhanced Graphene Aerogel for Lipase Immobilization.: This paper discusses the synthesis of a graphene aerogel enhanced with lignin for immobilizing lipase, with 2-Octanol being a critical reagent in the synthesis process, highlighting its utility in material science applications (Zhang et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Octanol
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
159.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
71 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)